Fontos dokumentumok
86440
Dimethyl terephthalate
purum, ≥99.0% (GC)
Szinonimák:
DMT, Dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, Dimethyl p-benzenedicarboxylate, Dimethyl p-phthalate, Methyl 4-(carbomethoxy)benzoate
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
1.04 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1.15 mmHg ( 93 °C)
grade
purum
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
powder, crystals or chunks
öngyulladási hőmérséklet
1058 °F
mp
139-141 °C (lit.)
140-142 °C
funkcionális csoport
ester
SMILES string
COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WOZVHXUHUFLZGK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
309.2 °F - (External MSDS)
Lobbanási pont (C)
154 °C - (External MSDS)
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?