Merck
194239
Sigma-Aldrich
Dimethyl isophthalate
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
1,3-Di(methoxycarbonyl)benzene, 1,3-Dimethyl benzene-1,3-dicarboxylate, DMIP, Dimethy isophthalate, Dimethyl 1,3-benzenedicarboxylate, Dimethyl m-phthalate, Methyl 3-carbomethoxybenzoate, Methyl isophthalate
About This Item
Lineáris képlet:
C6H4-1,3-(CO2CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
194.18
Beilstein:
1912251
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
99%
gőzsűrűség
6.8 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
93.7 mmHg ( 208 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
mp
64-68 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
COC(=O)c1cccc(c1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-4-3-5-8(6-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VNGOYPQMJFJDLV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Dimethyl isophthalate is dimethyl phthalate ester based plasticizer.
Alkalmazás
Dimethyl isophthalate was used in the synthesis of:
  • polybutylene isophthalate end-capped with N-ethyl-pentadecafluorooctanamide
  • poly(ethylene terephthalate-co-isophthalate-co-5-tert-butylisophthalate) terpolyesters
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
343.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
173 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Poly(ethylene terephthalate) terpolyesters containing isophthalic and 5-tert-butylisophthalic units
Kint DPR, et al.
Journal of Polymer Science: Part A, General Papers, 41(1), 124-134 (2003)
Zhonggang Wang et al.
The journal of physical chemistry. B, 113(46), 15204-15211 (2009-10-22)
Polybutylene isophthalates (PBI) end-capped with N-ethyl-pentadecafluorooctanamide were synthesized from dimethyl isophthalate, 1,4-butanediol, and N-(2-hydroxyethyl)-perfluorooctanamide with fluorine monomer content from 0 to 5 mol %. The results demonstrated that there was an obvious gradient drop of fluorine concentration from the film
Zhu-Hua Luo et al.
Environmental science and pollution research international, 18(9), 1653-1660 (2011-06-01)
Dimethyl phthalate esters (DMPEs) are a group of plasticizers commonly detected in the environment with potential adverse human health impact. The degradation of DMPEs by fungal systems has been studied to a limited extent, particularly by yeasts. In this study