Fontos dokumentumok
84657
Sigma-Aldrich
Micro particles based on polymethacrylate
size: 40 μm
Szinonimák:
2-Propenoic acid,2-methyl homopolymer, 2-methyl-2-propenoic acid homopolymer, Microparticles based on PMAA, Microparticles based on poly(methacrylic acid), Polymethacrylate
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116105
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
form
suspension
koncentráció
10% (solids)
részecskeméret
40 μm std dev <0.8 μm, coeff var <2%
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Analízis megjegyzés
The exact values for particle size and standard deviation are determined for each lot and may be found on the certificate of analysis. These values are determined with an accuracy of 0.01 μm (Coulter Multisizer). Polymethacrylate based particles have a narrow size distribution and spherical shape. They are stable at temperatures of up to 100 °C Density is 1.22 g/cm3. The surface is negatively charged. Good biocompatibility and reduced nonspecific protein binding are characteristic.
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)