Fontos dokumentumok
16435
Sigma-Aldrich
Micro particles based on polystyrene
size: 200 μm
Szinonimák:
Latex beads from PS
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352207
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
Forma
aqueous suspension
koncentráció
10% (solids)
részecskeméret
200 μm std dev <4 μm
sűrűség
1.05 g/cm3
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Analízis megjegyzés
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Tomoko Takahashi et al.
Analytical chemistry, 93(12), 5234-5240 (2021-03-18)
Microplastic pollution is an urgent global issue. While spectroscopic techniques have been widely used for the identification of plastics collected from aquatic environments, these techniques are often labor-intensive and time-consuming due to sample collection, preparation, and long measurement times. In