Fontos dokumentumok
34004
Ipronidazole-OH
VETRANAL®, analytical standard
Szinonimák:
2-(1-Methyl-5-nitro-1H-imidazol-2-yl)propan-2-ol, Hydroxy-ipronidazole, IPZOH
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
VETRANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
Cn1c(cnc1C(C)(C)O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H11N3O3/c1-7(2,11)6-8-4-5(9(6)3)10(12)13/h4,11H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DTHPMNDYKOSVFR-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- Cosmetics using high-performance liquid chromatography coupled to electrospray ionization-tandem mass spectrometry (HPLC-ESI-MS/MS).
- Aquaculture tissue using ultra high performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS).
Javasolt termékek
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?