Fontos dokumentumok
76448
Marine Broth 2216
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus, cultivating heterotrophic marine bacteria.
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
ammonium nitrate, 1.6 mg/L
boric acid, 22.0 mg/L
calcium chloride, 1.8 g/L
disodium phosphate, 8.0 mg/L
ferric citrate, 0.1 g/L
magnesium chloride, 5.9 g/L
magnesium sulfate, 3.24 g/L
peptone, 5.0 g/L
potassium bromide, 0.08 g/L
potassium chloride, 0.55 g/L
sodium bicarbonate, 0.16 g/L
sodium chloride, 19.45 g/L
sodium fluoride, 2.4 mg/L
sodium silicate, 4.0 mg/L
strontium chloride, 34.0 mg/L
yeast extract, 1.0 g/L
kiszerelés
pkg of 500 g
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
végső pH
7.6±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
alkalmasság
Trichophyton spp.
marine bacteria
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?