SSWS500
Synthetic Sea Water
ASTM D 665 / IP 135, 1 x 500mL
Szinonimák:
Artificial Seawater
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Paragon Scientific Ltd
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
mixture
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1