Fontos dokumentumok
70192
Mueller Hinton Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Szinonimák:
MH Broth; Antibacterial potency testing media; Antimicrobial susceptibility testing media
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
termékcsalád
BioChemika
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
beef infusion solids, 2.0 g/L
casein hydrolysate, 17.5 g/L
starch, 1.5 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
tárolási körülmény
protect from light
technika/technikák
microbe id | susceptibility testing: suitable
microbiological culture: suitable
végső pH
7.4±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
clinical testing
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
15-25°C
alkalmasság
nonselective for bacteria (General Media)
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?