Fontos dokumentumok
858781
3,4-Dihydroxybenzylamine hydrobromide
98%
Szinonimák:
4-(Aminomethyl)catechol hydrobromide, DHBA hydrobromide
Teszt
98%
Forma
crystals
mp
184-186 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
Br.NCc1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H9NO2.BrH/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5;/h1-3,9-10H,4,8H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BVFZTXFCZAXSHN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
<li><strong>Oxidative Polymerization of 3,4-Dihydroxybenzylamine:</strong> 3,4-Dihydroxybenzylamine is used in the synthesis of poly[3,4-dihydroxybenzylamine] (PDHBA) by oxidative polymerization, exploring its application as a lower homolog of dopamine for potential use in synthetic pathways and materials science (Petran et al., 2023).</li>
<li><strong>Detection of Urinary Free Metanephrines:</strong> Utilizing 3,4-Dihydroxybenzylamine hydrobromide as an internal standard, this research enhances the detection accuracy of urinary free metanephrines for diagnosing pheochromocytomas and paragangliomas, showcasing its importance in clinical diagnostic applications (Wang et al., 2020).</li>
<li><strong>Development of HPLC-ECD Method:</strong> A study developed an HPLC-ECD method using 3,4-Dihydroxybenzylamine as an internal standard for the analysis of vitamin C in plasma, demonstrating the chemical’s utility in enhancing analytical methodologies in biochemical research (Clark and Frank, 2016).</li>
<li><strong>Fluorescence Analysis of Catecholamines:</strong> 3,4-Dihydroxybenzylamine is used as an internal standard to determine catecholamines and related compounds in rat brain tissue, underlining its application in neurochemical analysis and research (Fonseca et al., 2017).</li>
</ul>
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?