Merck
H3132
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-4-methoxyphenethylamine hydrochloride
Szinonimák:
4-Methoxytyramine hydrochloride, 4-O-Methyldopamine hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H13NO2 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
203.67
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
drug control
Home Office Schedule 1
Minőségi szint
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl[H].COc1ccc(CCN)cc1O
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-12-9-3-2-7(4-5-10)6-8(9)11;/h2-3,6,11H,4-5,10H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KAAFITWSSODFMA-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Dopamine metabolite.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
3-Hydroxy-4-methoxyphenethylamine, the cardioactive constituent of a soft coral.
R P Gregson et al.
Experientia, 37(5), 493-494 (1981-05-15)
Piotr Luliński et al.
Journal of separation science, 39(5), 895-903 (2016-01-07)
An efficient molecularly imprinted solid-phase extraction protocol was developed for the separation of dopamine (DA) from human urine. After successful validation of the analytical method using high-performance liquid chromatography coupled with fluorescence detection, a new strategy for the selective determination
Sanghyun Lee et al.
Scientific reports, 9(1), 8059-8059 (2019-05-31)
Catechol O-methyltransferase (COMT) is widely distributed in nature and installs a methyl group onto one of the vicinal hydroxyl groups of a catechol derivative. Enzymes belonging to this family require two cofactors for methyl transfer: S-adenosyl-l-methionine as a methyl donor
The formation of 3-hydroxy-4-methoxyphenylalanine and 3-hydroxy-4-methoxyphenethylamine in plasma during L-DOPA therapy in patients with Parkinson's disease.
T Ishimitsu et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 32(8), 3320-3322 (1984-08-01)