Fontos dokumentumok
P9791
Potassium phosphate monobasic
for molecular biology, ≥98.0%
Szinonimák:
Monopotassium phosphate, Potassium dihydrogen phosphate, prim.-Potassium phosphate
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
Teszt
≥98.0%
form
powder
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp
252.6 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 100 mg/mL
sűrűség
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤10 ppm
kation nyomok
Fe: ≤20 ppm
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
idegen aktivitás
DNase, Exonuclease; NICKase, Endonuclease; RNase and protease, none detected
SMILES string
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Alkalmazás
- in high-throughput fluorescence assay of cytochrome P450 3A4
- in morphological analysis of neuromuscular junction development and degeneration in rodent lumbrical muscles
- in the measurement of net high-affinity urea uptake in maize plants
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1