74161
Micro particles based on polymethacrylate
analytical standard, size: 50 μm
Szinonimák:
PMMA microbeads, 2-Propenoic acid,2-methyl homopolymer, 2-methyl-2-propenoic acid homopolymer, Microparticles based on PMAA, Microparticles based on poly(methacrylic acid), Polymethacrylate
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Forma
particles
suspension
koncentráció
10% (solids)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
részecskeméret
50 μm std dev <1 μm, coeff var <2%
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Tulajdonságok és előnyök
- suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
- available in 10 mL pack size as a neat sample
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?