Merck
CRM78294
Supelco
Octadecane
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)16CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
254.49
Beilstein:
1740138
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
gőzsűrűség
8.8 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 119 °C)
termékcsalád
TraceCERT®
öngyulladási hőmérséklet
455 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
bp
317 °C (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
sűrűség
0.777 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H38/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-18H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RZJRJXONCZWCBN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
330.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
166 °C - closed cup