Merck
73885
Supelco
D-2-Phosphoglyceric acid lithium salt
analytical standard
Szinonimák:
(2R)-3-Hydroxy-2-(phosphonooxy)propanoic acid lithium salt, Lithium D-2-phosphoglycerate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H7O7P · xLi+
CAS-szám:
Molekulatömeg:
186.06 (free acid basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPCE)
optikai tisztaság
enantiomeric ratio: ≥97%
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
koncentráció
≥65.0% (enzymatic)
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[P](=O)(OC(CO)C(=O)O)(O)O
InChI
1S/C3H7O7P/c4-1-2(3(5)6)10-11(7,8)9/h2,4H,1H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GXIURPTVHJPJLF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)