Fontos dokumentumok
19710
L-2-Phosphoglyceric acid disodium salt hydrate
≥80% (CE)
Szinonimák:
L-Glycerate 2-phosphate disodium salt, Disodium L-2-phosphoglycerate
Teszt
≥80% (CE)
form
solid
szennyeződések
≤0.2% P(i)
≤35% water
szín
white to faintly brown
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].OC[C@H](OP(O)([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H7O7P.2Na.H2O/c4-1-2(3(5)6)10-11(7,8)9;;;/h2,4H,1H2,(H,5,6)(H2,7,8,9);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t2-;;;/m0.../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VQNAIZNPWBGZNQ-SQGDDOFFSA-L
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3