Fontos dokumentumok
T69000
3,4,5-Trimethoxybenzoic acid
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
Gallic acid trimethyl ether, Trimethylgallic acid
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
bp
225-227 °C/10 mmHg (lit.)
mp
168-171 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(cc(OC)c1OC)C(O)=O
InChI
1S/C10H12O5/c1-13-7-4-6(10(11)12)5-8(14-2)9(7)15-3/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SJSOFNCYXJUNBT-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?