Fontos dokumentumok
73145
Millipore
Yeast Autolysate
suitable for microbiology
About This Item
UNSPSC kód:
41106212
NACRES:
NA.85
biológiai forrás
Saccharomyces cerevisiae
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
amino-nitrogen, ≥3.5%
total nitrogen (N), ≥11%
szennyeződések
≤15% ash
izzítási maradék
≤15%
veszteség
≤5% loss on drying
pH
6.5-7.5 (25 °C, 2% in H2O)
oldhatóság
H2O: 2%, clear, yellow
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
alkalmasság
molds
yeasts
Általános leírás
Yeast Autolysate is prepared by drying the extract from autolysing yeast cells (Saccharomyces) which is a good source of amino-nitrogen and vitamins, particularly the water soluble B- complex vitamins. Its addition to many media or fermentation broths increases the yield of organisms and is recommended where rapid and luxuriant growth is required.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.