YSC1
Yeast from Saccharomyces cerevisiae
Type I
Szinonimák:
(Bakers yeast)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Saccharomyces cerevisiae
Minőségi szint
típus
Type I
Forma
powder or solid
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- as a biocatalyst for the anode of yeast microbial fuel cell
- for the production of ethanol for fuel use
- to prepare yeast extract
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
This procedure may be used for the determination of Lyticase activity using Baker’s yeast as the substrate.