95757
Vegetable Special Infusion Powder
suitable for microbiology
Szinonimák:
Brain Heart Infusion Powder Replacement, Infusion Powder, Special from Vegetables
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
plant
Minőségi szint
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
amino-nitrogen, ≥3%
total nitrogen (N), ≥10%
izzítási maradék
≤15%
veszteség
≤8.0% loss on drying
pH
7.0±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
oldhatóság
H2O: 2%, clear, light brownish-yellow
alkalmazás(ok)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
microbiology
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.