09182
Yeast Extract
for technical purposes (in fermentation)
Szinonimák:
YE, Baker’s yeast extract
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Saccharomyces cerevisiae
Minőségi szint
grade
for technical purposes (in fermentation)
sterilitás
non-sterile
Teszt
≤3% amino-nitrogen basis
≥9% total nitrogen (N) basis
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
amino-nitrogen, ≤3%
total nitrogen (N), ≥9%
kiszerelés
pkg of 1 kg
pkg of 5 kg
szennyeződések
≤16% ash
≤8% non-dissolved
veszteség
≤8% loss on drying
pH
6.5-7.5 (2% in H2O)
oldhatóság
H2O: 2%, turbid, yellow
alkalmazás(ok)
food and beverages
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-25°C
alkalmasság
molds
yeasts
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.