SRP0143
PRMT4 Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥65% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
Arginine N-methyltransferase 4, CARM1, Coactivator-associated arginine methyltransferase 1, PRMT4
About This Item
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in baculovirus infected insect cells
Teszt
≥65% (SDS-PAGE)
Forma
aqueous solution
molekulatömeg
66 kDa
kiszerelés
pkg of 20 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
koncentráció
>0.02 mg/mL
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... CARM1(10498)
Általános leírás
Alkalmazás
Egység definíció
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)