Merck
01497
Millipore
Yeast Extract Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Szinonimák:
Water Plate Count Agar
About This Item
UNSPSC kód:
41171605
NACRES:
NA.85
Ügynökség
according to ISO 6222:1999
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 15 g/L
peptic digest of animal tissue, 5 g/L
yeast extract, 3 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
7.2±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
bioburden testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
vitamins, nutraceuticals, and natural products
water monitoring
microbiology
alkalmasság
nonselective for Enterobacter spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Pseudomonas spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for coliforms
Alkalmazás
A highly nutritive medium containing yeast extract as a source of vitamines. Used for the plate count of organisms in water.
Elkészítési megjegyzés
Suspend 23 g in 1000 ml distilled water. Heat to dissolve the medium completely. Sterilize by autoclaving 15 minutes at 121°C.
Lábjegyzet
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
A Pseudomonas fajok kimutatásával, azonosításával, megkülönböztetésével és tenyésztésével foglalkozó cikk.
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.