Fontos dokumentumok
73120
4-Nitrobenzoyl chloride
for HPLC derivatization, LiChropur™, ≥99.0% (GC)
About This Item
Javasolt termékek
grade
for HPLC derivatization
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
crystals
minőség
LiChropur™
technika/technikák
HPLC: suitable
izzítási maradék
≤0.05% (as SO4)
bp
202-205 °C/105 mmHg (lit.)
mp
71-74 °C (lit.)
71-74 °C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H4ClNO3/c8-7(10)5-1-3-6(4-2-5)9(11)12/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SKDHHIUENRGTHK-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
215.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
102 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?