Fontos dokumentumok
1.09028
Supelco
Nessler′s reagent
Szinonimák:
Nota 1
About This Item
UNSPSC kód:
12352402
NACRES:
NB.21
form
liquid
Minőségi szint
specifikus analit(ok)
nitrogen
technika/technikák
photometry: suitable
sűrűség
1.16 g/cm3 at 20 °C
Általános leírás
for ammonium salts
Tárolás és stabilitás
Storage temperature: no restrictions.
Analízis megjegyzés
Application test:conforms
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)