Fontos dokumentumok
71022BC
Assurance® GDS Salmonella HET Tq Kit
suitable for PCR testing in Food and Beverages applications
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
GDS Salmonella HET Tq, BioControl, Molecular based PCR test for the detection of Salmonellla spp., Salmonella Heidelberg, Salmonella Enteritidis, and Salmonella typhimurium in raw poultry and environmental samples
Minőségi szint
eltarthatósági idő
6‑12 mo.
kiszerelés
pkg of 100 tests
gyártó/kereskedő neve
Assurance GDS®
BioControl Systems 71022-100
BioControl Systems 71022-576ATM
technika/technikák
PCR: suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
pathogen testing
kompatibilitás
for use with GDS Rotor-Gene
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Salmonella enteritidis
Általános leírás
Alkalmazás
Komponensek
- Salmonella HET Amplification Tubes Tq (0.2 mL)
- Salmonella HET Concentration Reagent
- Resuspension Buffer Tq
- Wash Solution
Tesztelési mód
Jogi információk
szükséges, de nincs biztosítva
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Cikkek
Assurance® GDS offers integrated solution for fast and accurate food pathogen detection in microbiology testing.