71010-576BC
Assurance® GDS Listeria monocytogenes Tq Kit
suitable for PCR testing in Food and Beverages applications
Szinonimák:
Nucleic acid amplification system
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
GDS Listeria monocytogenes Tq, BioControl, Molecular-based PCR assay suitable for detection of Listeria monocytogenes in food and environmental samples.
Ügynökség
according to Immunomagnetic Separation (IMS)
meets requirements for AOAC® PTM
meets requirements for Health Canada
meets requirements for MicroVal
Minőségi szint
termékcsalád
Assurance GDS®
eltarthatósági idő
6-12 mo.
Jellemzők
0.1 mL amp tubes
kiszerelés
pkg of 576 tests
technika/technikák
RT-PCR: suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
pathogen testing
kompatibilitás
configured for BioControl Systems GDS Rotor-Gene
configured for BioControl Systems GDS
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Listeria monocytogenes
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Results in 24 hours for environmental samples and select foods
- Single-step enrichment reduces handling time
- Validated for liquid milk, Mexican soft cheese, frankfurters, deli turkey, raw fish, raw green beans, stainless steel, rubber, concrete, plastic, among others
- Features innovative PickPen® immunomagnetic separation (IMS) for additional specificity and faster time to results
- Simplified sample preparation does not require heating blocks or preparation of reagents
Komponensek
- Listeria monocytogenes Amplification Tubes Tq (0.1 mL)
- Listeria Concentration Reagent
- Listeria Resuspension Buffer Tq
- Wash Solution
NOTE: The 100 kit includes standard 0.2 mL amp tubes whereas the 576 kit includes smaller 0.1 mL amp tubes. The 576 kit requires additional equipment tools to process per the kit Directions for Use.
Kompatibilitás
Tesztelési mód
Jogi információk
konfigurálva
szükséges, de nincs biztosítva
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)