Fontos dokumentumok
60037BC
VIP® Gold Listeria spp. Kit
suitable for immunological and lateral flow essay testing in Environmental, and Food and Beverages applications
Szinonimák:
Lateral flow test
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
VIP® Gold Listeria, BioControl®, Lateral flow test for detection of Listeria in food and environmental samples
Ügynökség
AOAC® (OMA)
AOAC® (PTM)
Health Canada
termékcsalád
VIP®
Forma
solid
eltarthatósági idő
6‑12 mo.
kiszerelés
pkg of 40
gyártó/kereskedő neve
BioControl Systems 60037-40
VIP®
tárolási körülmény
dry at room temperature
technika/technikák
lateral flow assay: suitable
microbe id | immunological: suitable
bemenet
food(s)
alkalmazás(ok)
food and beverages
pathogen testing
tárolási hőmérséklet
room temp
alkalmasság
Listeria spp.
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Fast Results: Next-day results for processed foods; raw and highly contaminated foods require an additional overnight incubation.
- Improved Lab Efficiency: VIP Gold offers an innovative multi-test format with break-away devices designed for maximum flexibility to accommodate a wide range of testing volumes.
- Advanced Technology: The cutting-edge particle technology allows for faster sample flow, producing a clean background, clear lines, and easy-to-read positive/negative results without the need for a reader.
Komponensek
Elv
Tesztelési mód
Jogi információk
Kit Components Only
- Desiccant, 14g
szükséges, de nincs biztosítva
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Updates on ISO standards in food microbiology by expert Barbara Gerten from Merck KGaA.
Related Content
Detect pathogens rapidly using our lateral flow immunological tests which act as mini-laboratories for identifying the presence of specific pathogens.