Fontos dokumentumok
71005BC
Assurance® GDS Shiga Toxin Genes (O157) Tq Kit
suitable for PCR testing in Food and Beverages applications
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
GDS Shiga Toxin Genes (O157) Tq, BioControl, Molecular based PCR test for the detection of Shiga Toxin producing E. coli O157:H7 in food and environmental samples
Ügynökség
AOAC® (OMA)
Minőségi szint
eltarthatósági idő
6‑12 mo.
kiszerelés
pkg of 100
gyártó/kereskedő neve
Assurance GDS®
BioControl Systems 71005-100
technika/technikák
PCR: suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
pathogen testing
kompatibilitás
for use with GDS Rotor-Gene
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Escherichia coli (O157:H7)
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Sequential approach to detecting Top STEC. Following sample preparation with IMS against the Top 6 or Top 7 O groups, samples are analyzed for the presence of eae with the GDS Top 6 or 7 STEC (eae) assay. Positive samples are subsequently analyzed for Shiga Toxin genes with the Assurance® GDS Shiga Toxin Genes (Top 6 or Top 7) assay
- Confirm Assurance® GDS E. coli O157:H7 positives samples with Assurance® GDS Shiga Toxin Genes (O157) assay
- Single-step 10-18 h enrichment in mEHEC; enrichment media common to all BioControl methods for E.coli O157:H7, Shiga Toxin genes, and Top STEC
Komponensek
- Shiga Toxin Genes Amplification Tubes Tq
- O157 Concentration Reagent
- Resuspension Buffer Tq
- Wash Solution
Kompatibilitás
Tesztelési mód
Jogi információk
konfigurálva
szükséges, de nincs biztosítva
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Assurance® GDS offers integrated solution for fast and accurate food pathogen detection in microbiology testing.