73070BC
GDS Rotor-Gene Q Thermocycler
Advanced rotary thermocycler for use with Assurance® GDS PCR assays
gyártó/kereskedő neve
Assurance GDS®
BioControl Systems 73070
technika/technikák
PCR: suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
pathogen testing
tárolási hőmérséklet
room temp
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Tube-to-tube variation ±0.02°C for uniform detection
- Pre-loaded firmware specific to Assurance® GDS assays
- Negligible equilibration times for fast run-cycling
- Complete confidence in your results
Komponensek
- GDS Rotor-Gene Q
- User Manual
- GDS Gel Cooling Block (pack of 2)
Kompatibilitás
Tesztelési mód
Jogi információk
kapcsolódó termék
konfigurálva
szükséges, de nincs biztosítva
Related Content
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.
A sejttenyésztési közegek szakértelme felgyorsítja a laboratóriumban termesztett hús- és tenger gyümölcseinek iparát az állatmentes készítményekkel.