73026BC
GDS Adhesive Strips
BioControl, For use with GDS
Szinonimák:
Sealing film
About This Item
Javasolt termékek
form
film
gyártó/kereskedő neve
BioControl Systems 73026
tárolási körülmény
room temperature
technika/technikák
PCR: suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
pathogen testing
kompatibilitás
for use with GDS Rotor-Gene
tárolási hőmérséklet
room temp
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Strong adhesive prevents evaporation during thermal cycling or sample storage
- No sticky residue on the plate after the strip is peeled off
- End tabs for easy seal application and removal
- Clear for sample visualization and inspection
- Temperature range: -20°C to 120°C
Komponensek
Kompatibilitás
Tesztelési mód
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3