1.13306
Bactident™ Coagulase
For the detection of the enzyme coagulase developed by Staphylococcus aureus
Szinonimák:
Test on Staphylococcus aureus, Test on Coagulase
About This Item
Javasolt termékek
material
tube
Minőségi szint
Forma
solid
Jellemzők
ready-to-use
kiszerelés
pack of 6 vials with 3 mL volume
gyártó/kereskedő neve
Bactident™
tárolási körülmény
(Store dry and tightly closed)
technika/technikák
microbe id | specific enzyme detection: suitable
szín
beige
alkalmazás(ok)
food and beverages
tárolási hőmérséklet
2-8°C
alkalmasság
Staphylococcus aureus
Staphylococcus spp. (spp.)
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
- Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034):
+
- Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036):-
- Negative control:-
WGK
WGK 2