Fontos dokumentumok
66807
4,5-Methylenedioxy-1,2-phenylenediamine dihydrochloride
suitable for fluorescence, BioReagent, ≥97.0% (HPLC)
Szinonimák:
1,2-Diamino-4,5-methylenedioxybenzene dihydrochloride, 1,3-Benzodioxole-5,6-diamine dihydrochloride, 5,6-Diamino-1,3-benzodioxole dihydrochloride, MDB
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (HPLC)
form
solid
fluoreszcencia
λex 367 nm; λem 445 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 (after derivatization with pyruvate)
alkalmasság
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Nc1cc2OCOc2cc1N
InChI
1S/C7H8N2O2.2ClH/c8-4-1-6-7(2-5(4)9)11-3-10-6;;/h1-2H,3,8-9H2;2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YXEJRYIEFFUUID-UHFFFAOYSA-N
Kiszerelés
Vigyázat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?