Merck
M20404
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride
98%
Szinonimák:
3,4-Diaminoanisole dihydrochloride
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OC6H3(NH2)2·2HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
211.09
Beilstein:
3699636
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
206-209 °C (dec.) (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.COc1ccc(N)c(N)c1
InChI
1S/C7H10N2O.2ClH/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5;;/h2-4H,8-9H2,1H3;2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SXCHMHOBHJOXGC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)