Merck
606421
Sigma-Aldrich
Acrolein-2-13C
≥99 atom % 13C, ≥90% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Szinonimák:
2-Propenal-2-13C
About This Item
Lineáris képlet:
H2C=13CHCHO
Molekulatömeg:
57.06
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352114
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
≥99 atom % 13C
Teszt
≥90% (CP)
tartalmaz
hydroquinone as stabilizer
szennyeződések
≤10% water
bp
53 °C (lit.)
mp
-87 °C (lit.)
sűrűség
0.850 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+1
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C=[13CH]C=O
InChI
1S/C3H4O/c1-2-3-4/h2-3H,1H2/i2+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HGINCPLSRVDWNT-VQEHIDDOSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)