Fontos dokumentumok
63081
Magnesium hydroxide
BioUltra, ≥99.0% (KT)
Szinonimák:
Magnesium dihydroxide, Mg(OH)2
Méret kiválasztása
35 300,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
35 300,00 Ft
Javasolt termékek
termékcsalád
BioUltra
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (KT)
szennyeződések
Insoluble matter, passes filter test
mp
350 °C (lit.)
oldhatóság
5 M HCl: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
kation nyomok
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤10 mg/kg
Bi: ≤50 mg/kg
Ca: ≤5000 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mn: ≤10 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤100 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤10 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in 5 M HCl
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.030
λ: 280 nm Amax: 0.025
SMILES string
O[Mg]O
InChI
1S/Mg.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VTHJTEIRLNZDEV-UHFFFAOYSA-L
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?