Merck
1.02047
Supelco
Calcium hydroxide
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Calcium hydroxide
About This Item
Lineáris képlet:
Ca(OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
74.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352305
EC index szám:
215-137-3
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥96.0% (acidimetric)
form
solid
hatékonyság
7340 mg/kg LD50, oral (Rat)
szennyeződések
≤0.03% Substances insoluble in hydrochloric acid
pH
12.6 (20 °C in H2O, saturated solution)
mp
550 °C (decomposition)
oldhatóság
1.7 g/L
sűrűség
2.24 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
400 kg/m3
anion nyomok
carbonate (CO32-): ≤3.0% (as CaCO3)
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.1%
kation nyomok
Fe: ≤0.05%
K: ≤0.05%
Mg: ≤0.5%
Na: ≤0.05%
Sr: ≤0.05%
heavy metals (as Pb): ≤0.003%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/Ca.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Alkalmazás
  • Synthesis and utilization of polyol-modified high specific surface area Ca(OH)(2): This research explores the enhanced properties of calcium hydroxide when modified for high surface area applications, crucial for environmental and material science applications, particularly in pollution control and advanced material composites. (Yan et al., 2024).
Kapcsolódás
Replaces: CX0220; CX0220-1
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Substances insoluble in hydrochloric acid: ≤ 0.03 %
Carbonate (as CaCO₃): ≤ 3.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Sulfur compounds (as SO₄): ≤ 0.1 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.003 %
Fe (Iron): ≤ 0.05 %
K (Potassium): ≤ 0.05 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.5 %
Na (Sodium): ≤ 0.05 %
Sr (Strontium): ≤ 0.05 %
Conforms ACS, Reag. Ph. Eur.
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1