Fontos dokumentumok
378321
Silicone oil
viscosity 10 cSt (25 °C)
Szinonimák:
PDMS, Polydimethylsiloxane
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<5 mmHg ( 25 °C)
5 mmHg ( 20 °C)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.403 (lit.)
viszkozitás
10 cSt(25 °C)
bp
>140 °C/0.002 mmHg (lit.)
sűrűség
0.93 g/mL at 25 °C
Általános leírás
Alkalmazás
It can be used in a two-phase partitioning bioreactor totreat gas effluents. Silicon oils are compatible with the aqueous phase andlead to better emulsion between the two phases.
Itcan also be used to generate hydrophobic coatings on glass surfaces.(4)
Tulajdonságok és előnyök
- High spreading power
- Non-toxic
- High lubricity
- Formation of stable film strips
- Goodstability
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
214.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
101.1 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)