63535
Manganese(II) chloride tetrahydrate
BioUltra, for molecular biology, ≥99.0% (KT)
Szinonimák:
Manganese chloride tetrahydrate, Manganese dichloride tetrahydrate, MnCl2.4H2O
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
termékcsalád
BioUltra
Teszt
≥99.0% (KT)
szennyeződések
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
4-6 (25 °C, 0.5 M in H2O)
mp
58 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
λ
0.5 M in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 280 nm Amax: 0.01
SMILES string
Cl[Mn]Cl.[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/2ClH.Mn.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Célzott szervek
Brain
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash