Fontos dokumentumok
62963
Sigma-Aldrich
L-α-Lysophosphatidylcholine
from soybean, ≥98.0% (10 mg phospholipid per ml CHCl3, TLC)
Szinonimák:
3-sn-Lysophosphatidylcholine, L-α-Lysolecithin
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51321705
NACRES:
NA.25
biológiai forrás
soybean
Minőségi szint
leírás
zwitterionic
Teszt
≥98.0% (10 mg phospholipid per ml CHCl3, TLC)
koncentráció
10 mg/mL in chloroform
sűrűség
1.47 g/mL at 20 °C (lit.)
lipidtípus
phosphoglycerides
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Egyéb megjegyzések
primarily C18 unsaturated fatty acids
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)