Fontos dokumentumok
P7693
3-sn-Phosphatidylethanolamine from bovine brain
Type I, ≥98% (TLC), lyophilized powder
Szinonimák:
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, L-α-Cephalin, L-α-Phosphatidylethanolamine from bovine brain
About This Item
Javasolt termékek
típus
Type I
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
lyophilized powder
lipidtípus
phosphoglycerides
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OCC[N+H3])OCC(OC(=O)C)COC(=O)C
InChI
1S/C9H18NO8P/c1-7(11)15-5-9(18-8(2)12)6-17-19(13,14)16-4-3-10/h9H,3-6,10H2,1-2H3,(H,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CFWRDBDJAOHXSH-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Vigyázat
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?