Y0001952
Lysophosphatidylcholine from soya bean
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
L-α-Lysophosphatidylcholine from Glycine max (soybean), 1-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine, L-α-Lysolecithin
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
lysophosphatidylcholine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)