Fontos dokumentumok
1372050
USP
Lysophosphatidylcholine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
L-α-Lysophosphatidylcholine from egg yolk, 1-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholine, L-α-Lysolecithin
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
lysophosphatidylcholine
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3