Fontos dokumentumok
21067
Calcium carbonate
reference material for titrimetry, certified by BAM, ≥99.5%
About This Item
Javasolt termékek
grade
reference material
Minőségi szint
Teszt
≥99.5%
minőség
certified by BAM
technika/technikák
titration: suitable
oldhatóság
H2O: insoluble
sűrűség
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Formátum
neat
SMILES string
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Available as a solid in a secure glass bottle to ensure its stability for the entire shelf life until opened.
- High-quality offering accurate titer determinations
- Accompanied by a certificate of analysis (CoA)
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)