Fontos dokumentumok
58643
Hamilton® valve flushing syringe
1001, volume 1 mL, blunt tip stainless steel needle (point style 3), for Rheodyne, SSI, & VISF-2
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
méret
22 ga (blunt tip)
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 81365
tű H
51 mm
térfogat
1 mL
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)