Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
42142600
NACRES:
NB.03
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Anyagok
Gastight syringe
Jellemzők
autoclavable
model 1725 RN, no needle
gyártó/kereskedő neve
Hamilton
Paraméterek
10-115 °C temp. range (50-239 °F)
500 psig pressure
belső átmérő × külső átmérő
2.30 mm × 7.75 mm
térfogat
250 μL
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
The needles on Thin Layer Chromatography (TLC) syringes are coated from the point for 3/4” with a PTFE-coating. The coating reduces the surface tension between the needle and the liquid making it ideal for reproducible sample spotting. The TLC syringe is available as a cemented needle (SNTLC) or as a replacement needle to be installed into a standard removable needle (RN) syringe. To find the appropriate no needle syringe select general syringes and filter by termination and gauge. Choose the “RN” and “No Needle Included” options to see all syringes that can receive TLC needles. To find the appropriate TLC needle select the TLC option under “Needles” in the main product menu.
Jogi információk
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?