Merck
Z118109
Hamilton® needles for RN syringes
volume 250-10000 μL, needle size 22 ga, bevel tip, needle L 101.5 mm (4 in.)
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
material
stainless steel
tűméret
22 ga
kiszerelés
pkg of 6 ea
gyártó/kereskedő neve
Hamilton 7806-01
tű H
101.5 mm (4 in.)
térfogat
250-10000 μL
Alkalmazás
Hamilton® needles for is used for RN syringes.
Jogi információk
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)