Fontos dokumentumok
33818
5-Hydroxythiabendazole
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
2-(4-Thiazolyl)-5-benzimidazolol, 5-Hydroxy-2-(4-thiazolyl)benzimidazole
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
forensics and toxicology
veterinary
Formátum
neat
SMILES string
Oc1ccc2[nH]c(nc2c1)-c3cscn3
InChI
1S/C10H7N3OS/c14-6-1-2-7-8(3-6)13-10(12-7)9-4-15-5-11-9/h1-5,14H,(H,12,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VNENJHUOPQAPAT-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?