Merck
00334
Supelco
Fipronil-(pyrazole-13C3, cyano-13C) sulfone
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C4C8H4Cl2F6N4O2S
Molekulatömeg:
457.12
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
Teszt
≥98.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
mp
200-230 °C
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Általános leírás
Find more information here fipronil
Analízis megjegyzés
degree of 13C-enrichment ≥95.0 %
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Skull and crossbonesEnvironment
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.