Fontos dokumentumok
52370
Hexadecyltrimethylammonium bromide
≥96.0% (AT)
Szinonimák:
CTAB, Cetrimonium bromide, Cetyltrimethylammonium bromide, Palmityltrimethylammonium bromide
About This Item
Javasolt termékek
leírás
cationic
Minőségi szint
Teszt
≥96.0% (AT)
form
powder or chunks
molekulatömeg
364.45 g/mol
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
electrophoresis: suitable
mp
248-251 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 g/10 mL (warm)
alkalmazás(ok)
detection
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
<li><strong>Sensitive detection in spectroscopy:</strong> The surface-active properties of Hexadecyltrimethylammonium bromide enhance the FRET effect in Cu-doped NH2-MIL-88(Fe), used for the highly sensitive detection of 3-nitro-L-tyrosine in biomolecular spectroscopy, contributing to advancements in diagnostic techniques and chemical analysis (Xu et al., 2024).</li>
<li><strong>Stabilization of heavy metals:</strong> Utilized in the intercalation-exfoliation modification of vermiculite for the stabilization of heavy metals during the pyrolysis of solid waste and sludge, Hexadecyltrimethylammonium bromide shows potential in waste management and pollution control, contributing to safer environmental practices (Yang et al., 2024).</li>
</ul>
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
471.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
244 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?