Fontos dokumentumok
36932
Hexadecyltrimethylammonium bromide
analytical standard
Szinonimák:
CTAB, Cetrimonium bromide, Cetyltrimethylammonium bromide, Palmityltrimethylammonium bromide
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
leírás
cationic
Teszt
98-102%
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
molekulatömeg
364.45 g/mol
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
248-251 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble 36.4 g/L at 20 °C (completely)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- CTAB in various water samples by combining a dispersive liquid-liquid microextraction (DLLME) technique with high performance liquid chromatography.
- CTAB in pharmaceutical formulations by reversed-phase high-performance liquid chromatography (RP- HPLC).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
471.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
244 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?